Isophorone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14844.0F A14844.AK A14844.AP
A14844.0FEA 114 EUR InStock
A14844.0F A14844.AK A14844.AP
Isophorone ≥97%
Isophorone
Purity: 97% CAS No.: 78-59-1 Molecular Formula: C9H14O Formula Weight: 138.21 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4780 Melting Point: -8° Boiling Point: 99°/18mm Beilstein Reference: 1280721 Merck Reference: 14,5196 MDL No.: MFCD00001584
Formule: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C (18 mmHg)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0.922
Point d'éclair: 84 °C (183 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001584
Numéro CAS: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Merck Index: 14,5196
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité