Isophorone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04807.0100 8.04807.1000 8.04807.2500 8.04807.9026
8.04807.0100EA 25 EUR InStock
8.04807.0100 8.04807.1000 8.04807.2500 8.04807.9026
Isophorone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isophorone
Formule: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0.922 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001584
Numéro CAS: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Merck Index: 13,05215
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 14.5 g/l (20 °C)
Melting Point -8 °C
Molar Mass 138.21 g/mol
Boiling Point 210 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.33 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4759 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 3.8 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral,Aqueous solution
Ignition Point 460 °C
Synonyms 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
Hill Formula C9H14O
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité