2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-one, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-on, 1,2-Diphenylcyclopropen-3-one
175820010 175820050 175820250
ACRO175820010EA 63.7 EUR InStock
ACRO175820010 ACRO175820050 ACRO175820250
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one 98%
Diphenylcyclopropenone
Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Point d'ébullition: 407 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…121 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001311
Numéro CAS: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 12,03366
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light orange-pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
HPLC ≥97.5 %
Microbial contamination ≤5000 CFU/g (TAMC)
pH 6.5 to 7.5 (2 % in water)
Chlorides ≤2 % (as NaCl)
Total nitrogen 9.3 to 10.7 %
Amino nitrogen 1.8 to 3.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité