Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one ≥98%, poudre brunie

Fournisseur: MP Biomedicals

ICNA0215952301EA 54.9 EUR InStock
ICNA0215952301
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one ≥98%, poudre brunie
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one
Diphenylcyclopropenone is a potent hapten. Its vibration frequency has been evaluated.

Diphenylcyclopropenone was used in topical immunotherapy.

Soluble in acetone; Insoluble in water.


Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Point d'ébullition: 407 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…123 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001311
Numéro CAS: 886-38-4
Merck Index: 12,03366
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité