Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: DABCO

ROTH0718.1EA 24.9 EUR InStock
ROTH0718.1
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane


Formule: C₆H₁₂N₂
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…158 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Numéro MDL: MFCD00006689
Numéro CAS: 280-57-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09801
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité