Homopipérazine
Synonyms: 1,4-Diazepane, 1,4-Diazacycloheptane, Perhydro-1,4-diazepine
021581-100G 021581-25G
FLUO021581-100GEA 0 EUR InStock
FLUO021581-100G FLUO021581-25G
Homopipérazine
Homopipérazine
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43 °C
Numéro MDL: MFCD00006933
Numéro CAS: 505-66-8
EINECS: 208-016-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité