1-(2-Méthoxyéthyl)pipérazine
008907-1G 008907-5G
FLUO008907-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008907-1G FLUO008907-5G
1-(2-Méthoxyéthyl)pipérazine
1-(2-Méthoxyéthyl)pipérazine
Formule: C₇H₁₆N₂O
MW: 144,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191214
Numéro CAS: 13484-40-7
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité