1-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine
Danger
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol
005136-500G 005136-100G
FLUO005136-500GEA 0 EUR InStock
FLUO005136-500G FLUO005136-100G
1-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine
1-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: ∼246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1,0595 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005970
Numéro CAS: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité