PIPES
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyms: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
52755-1 52755-2
BMOL52755-1EA 0 EUR InStock
BMOL52755-1 BMOL52755-2
PIPES
PIPES
Formule: C₈H₁₈N₂O₆S₂
MW: 302,37 g/mol
Point d'ébullition: 499 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006159
Numéro CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité