PIPES-Na1,5
Fournisseur: MP Biomedicals
0215245610 0215245680
ICNA0215245610EA 39.1 EUR InStock
ICNA0215245610 ICNA0215245680
PIPES-Na1,5
PIPES-Na1,5
PIPES free acid is not very water soluble (approximately 1 g/L at 100 °C) but will solubilise in 0,5 M NaOH.
Effective buffering range : 6,1 - 7,5; ΔpK/ΔT: 0,0085(Lit.)
Formule: C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066393
Numéro CAS: 100037-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité