1-(4-Bromophényl)pipérazine
019213-1G 019213-5G
FLUO019213-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019213-1G FLUO019213-5G
1-(4-Bromophényl)pipérazine
1-(4-Bromophényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₃BrN₂
MW: 241,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130198
Numéro CAS: 66698-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité