1-(3,4-Difluorophényl)pipérazine
021528-5G 021528-1G
FLUO021528-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021528-5G FLUO021528-1G
1-(3,4-Difluorophényl)pipérazine
1-(3,4-Difluorophényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₂F₂N₂
MW: 198,22 g/mol
Numéro CAS: 255893-57-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité