1-(2-Nitrophényl)pipérazine
019232-1G 019232-25G
FLUO019232-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019232-1G FLUO019232-25G
1-(2-Nitrophényl)pipérazine
1-(2-Nitrophényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040728
Numéro CAS: 59084-06-9
EINECS: 261-593-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité