1-(4-Nitrophényl)pipérazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
124940050 124940250 124941000
ACRO124940050EA 27.7 EUR InStock
ACRO124940050 ACRO124940250 ACRO124941000
1-(4-Nitrophényl)pipérazine 98%
1-(4-Nitrophényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005961
Numéro CAS: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité