1-(4-Hydroxyphényl)pipérazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Piperazin-1-yl)phenol, p-(1-Piperazinyl)phenol, 4-(1-Piperazinyl)phenol
B20122.18 B20122.30 B20122.09
B20122.18EA 163 EUR InStock
B20122.18 B20122.30 B20122.09
1-(4-Hydroxyphényl)pipérazine ≥98%
1-(4-Hydroxyphényl)pipérazine
Purity: 98% CAS No.: 56621-48-8 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 218-224° Beilstein Reference: 150964 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00066156
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Point de fusion: 218…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066156
Numéro CAS: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité