1-(3,4-Xylyl)pipérazine
Synonyms: 1-(3,4-Xylyl)piperazine, 1-(3,4-Dimethylphenyl)piperazine
009779-5G 009779-25G
FLUO009779-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009779-5G FLUO009779-25G
1-(3,4-Xylyl)pipérazine
1-(3,4-Xylyl)pipérazine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (0.6 mmHg)
Point de fusion: 62 °C
Numéro MDL: MFCD00023129
Numéro CAS: 1014-05-7
EINECS: 213-798-2
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité