1-(3,5-Xylyl)pipérazine
019231-5G 019231-1G
FLUO019231-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019231-5G FLUO019231-1G
1-(3,5-Xylyl)pipérazine
1-(3,5-Xylyl)pipérazine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095639
Numéro CAS: 105907-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité