Phénazone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Antipyrine
104971000 104975000
ACRO104971000EA 48.4 EUR InStock
ACRO104971000 ACRO104975000
Phénazone 99%
Phenazone
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,23 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 109…113 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003146
Numéro CAS: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 12,00757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Specific optical rotation +33° to +37° (20 °C, 589 nm) (c=0.6, ethanol)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Impurity ≤2.0 % Sodium deoxycholate
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité