Phénazone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,3-Diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
EHERC16003100EA 85.6 EUR InStock
EHERC16003100
Phénazone
Phénazone
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,23 g/mol
Point d'ébullition: 388 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…154 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003146
Numéro CAS: 60-80-0
Merck Index: 12,00757
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité