4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
103150250 103151000 103155000 103150025
ACRO103150250EA 35.6 EUR InStock
ACRO103150250 ACRO103151000 ACRO103155000 ACRO103150025
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one 98%
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
Point de fusion: 105.5…110 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003145
Numéro CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
Loss on drying ≤1.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité