4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 4-Aminophénazone
21160.185EA 113 EUR InStock
21160.185
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one, TECHNICAL
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,24 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Numéro MDL: MFCD00003145
Numéro CAS: 83-07-8
Merck Index: 13,00596
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité