Phénothiazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12517.0IEA 353 EUR InStock
A12517.0I A12517.36 A12517.30
Phénothiazine ≥98%
Phénothiazine
Formule: C₁₂H₉NS
MW: 199,28 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (21 mmHg)
Point de fusion: 182…186 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005015
Numéro CAS: 92-84-2
Merck Index: 14,7252
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité