Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Trifluorométhyl)phénothiazine

Synonyms: 2-Trifluoromethyl-10H-phenothiazine, 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine

009425-25G 009425-100G
FLUO009425-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009425-25G FLUO009425-100G
2-(Trifluorométhyl)phénothiazine
2-(Trifluorométhyl)phénothiazine


Formule: C₁₃H₈F₃NS
MW: 267,27 g/mol
Point de fusion: 189…191 °C
Numéro MDL: MFCD00005018
Numéro CAS: 92-30-8
EINECS: 202-145-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité