10-Méthylphénothiazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21648.06 B21648.14
B21648.06EA 69.7 EUR InStock
B21648.06 B21648.14
10-Méthylphénothiazine ≥98%
10-Méthylphénothiazine
Purity: 98% CAS No.: 1207-72-3 Molecular Formula: C13H11NS Formula Weight: 213.30 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00041836
Formule: C₁₃H₁₁NS
MW: 213,3 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041836
Numéro CAS: 1207-72-3
EINECS: 214-896-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité