Xanthène-9-ol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
95580-100G 95580-25G
95580-100GEA 938 EUR InStock
95580-100G 95580-25G
Xanthène-9-ol, Supelco®
Xanthène-9-ol
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123 °C
Numéro MDL: MFCD00005057
Numéro CAS: 90-46-0
EINECS: 201-996-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6e2cc14de91278ac05209754aed751428631d84&vid=a512884c8f1880b8fd0940c2582a19dfb9d9fd63&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b4786c6b5ca5b97d6295c8fa78dcdcd621ae7b4&vid=bf808d71e4dd7cfd8003a3409ec8e8b4f5e9713a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité