Acide méta-phosphorique 39 - 43% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with sodium metaphosphate
B20932.22 B20932.36
B20932.22EA 45.1 EUR InStock
B20932.22 B20932.36
Acide méta-phosphorique 39 - 43% stabilisé
Acide méta-phosphorique
Purity: 39-43% bal. NaPO3 (Stabilizer) CAS No.: 37267-86-0 Molecular Formula: HPO3 Formula Weight: 79.98 Merck Reference: 14,7345 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011351
Formule: (HPO₃)n
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 2.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011351
Numéro CAS: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7345
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité