Acide méta-phosphorique, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Acide métaphosphorique
0676.0500EA 729.25 EUR InStock
0676.0500
Acide méta-phosphorique, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide méta-phosphorique
Formule: (HPO₃)n
MW: 79,98 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011351
Numéro CAS: 37267-86-0
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité