Acide méta-phosphorique 33,5-36,5%, copeaux ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Acide métaphosphorique
239275-2.5KGEA 1610 EUR InStock
239275-2.5KG
Acide méta-phosphorique 33,5-36,5%, copeaux ACS, Fluka™
Acide méta-phosphorique
Formule: (HPO₃)n
MW: 79,98 g/mol
Point d'ébullition: 600 °C(1,013 hPa)
Point de fusion: 200 °C
Densité: 2,0 g/cm³
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011351
Numéro CAS: 37267-86-0
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form chips
Identity (IR) complying
Assay of (HPO₃)n 33.5 - 36.5 %
Assay of (naPO₃)n 57.0 - 63.0 %
Arsenic (As) max. 1 ppm
Iron (Fe) max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Nitrate (NO₃) max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) max. 0.005 %
KMnO₄ reducing matter (as H₃PO₃) max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité