di-Hydrogène tungstate 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
207611000 207615000
ACRO207611000EA 68.5 EUR InStock
ACRO207611000 ACRO207615000
di-Hydrogène tungstate 99+%
di-Hydrogène tungstate
Formule: H₂O₄W
Densité: 5.5 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011336
Numéro CAS: 7783-03-1
EINECS: 231-975-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité