Tungstate de dihydrogène
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tungstate de dihydrogèneAcide Tungstique(VI)
82118.36EA 370 EUR InStock
82118.36 82118.14 82118.22
Tungstate de dihydrogène
di-Hydrogène tungstate
Formule: H₂O₄W
MW: 249,85 g/mol
Point d'ébullition: 1473 °C
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Densité: 5,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011336
Numéro CAS: 7783-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité