L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gants industriels, Edge® 48-125
Fournisseur: Ansell
48-125/8 48-125/7 48-125/6 48-125/10 48-125/11 48-125/9
ANSE48-125/8EA 18.1 EUR InStock
ANSE48-125/8 ANSE48-125/7 ANSE48-125/6 ANSE48-125/10 ANSE48-125/11 ANSE48-125/9
Gants industriels, Edge® 48-125
Gants
Ces doublures en polyester tricoté avec revêtement PU offrent un bon niveau de résistance à l'abrasion et d'adhérence, ainsi qu'une grande tactilité dans les environnements secs à légèrement huileux.
  • Doublure en polyester de calibre 15, très confortable et adroite
  • Doublure tricotée sans couture avec poignet en tricot élastique trempé dans un revêtement en polyuréthane blanc
  • Bonne flexibilité et dextérité des doigts par rapport aux gants en toile de coton ou en coton épais
  • La couleur blanche montre plus rapidement la contamination par la saleté
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité