Industrial gloves, HyFlex® 11-300
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
11-300/9 11-300/7 11-300/8 11-300/11 11-300/10
ANSE11-300/9EA 19.3 EUR InStock
ANSE11-300/9 ANSE11-300/7 ANSE11-300/8 ANSE11-300/11 ANSE11-300/10
Industrial gloves, HyFlex® 11-300
Gants
Glove liners made of high-elasticity polyamide for optimal fit.
  • Glove knitted with a seamless non-stop process
  • Excellent comfort and dexterity
  • Ambidextrous to increase wear life
  • Low-lint glove
Recommended for light duty tasks and food applications.
Certifications: Food contact approved
Conditionnement: 12 pairs per bag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité