L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Industrial gloves, HyFlex® 11-738
Fournisseur: Ansell
11-738/11 11-738/8 11-738/10 11-738/9 11-738/6 11-738/7
ANSE11-738/11EA 225 EUR InStock
ANSE11-738/11 ANSE11-738/8 ANSE11-738/10 ANSE11-738/9 ANSE11-738/6 ANSE11-738/7
Industrial gloves, HyFlex® 11-738
Gants
These tough gloves feature a unique combination of INTERCEPT Technology® yarn, Nylon, Lycra®, and glass fiber.
  • Ultra strong fibers provide extreme resistance against cuts and burrs
  • Reinforced thumb crotch for increased protection & extended use life
  • INTERCEPT Cut Resistance Technology for extreme cut protection
  • Made with water-based polyurethane for enhanced comfort and dexterity
  • Silicone- and solvent-free
FORTIX™ Technology for extended product use life and increased protection with up to 12x more durability in the thumb crotch region versusMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité