Industrial gloves, HyFlex® 11-135
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
11-135/10 11-135/6 11-135/7 11-135/8 11-135/9
ANSE11-135/10EA 52.9 EUR InStock
ANSE11-135/10 ANSE11-135/6 ANSE11-135/7 ANSE11-135/8 ANSE11-135/9
Industrial gloves, HyFlex® 11-135
Gants
Glove with excellent comfort and dexterity. Knitted with a seamless non-stop process using high-tenacity polyamid continuous thread.
  • Antistatic properties of the glove allow the user to be protected against electrostatic discharge
  • Fine and stretchable stitches for an excellent comfort
  • Stretchable PU coating
  • Excellent comfort and dexterity
  • Low linting
Recommended industries: Automotive, electronics, machinery and equipment, Life Sciences
Certifications: EN 388:2016 (113XA); Cat. II
Conditionnement: 12 pairs per bag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité