Trioxyde de bismuth et de sodium ≥80% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
33219.14 33219.22
33219.14EA 96.3 EUR InStock
33219.14 33219.22
Trioxyde de bismuth et de sodium ≥80% ACS
Trioxyde de bismuth et de sodium
Purity: 80% min CAS No.: 12232-99-4 Molecular Formula: NaBiO3 Formula Weight: 279.97 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow to brown Odour: Odourless Solubility: Insoluble in cold water. Decomposes in hot water forming Bi2O3, NaOH, and oxygen Merck Reference: 14,8585 MDL No.: MFCD00003474
Manganese testing in iron, steel, ores
Formule: BiNaO₃
MW: 279,97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003474
Numéro CAS: 12232-99-4
EINECS: 235-455-6
Merck Index: 14,8585
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité