Potassium hydrogénocarbonate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Potassium bicarbonate
ROTHP748.1EA 36.9 EUR InStock
ROTHP748.1 ROTHP748.2
Potassium hydrogénocarbonate
Potassium hydrogénocarbonate
Formule: KHCO₃
MW: 100,12 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Densité: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
Merck Index: 13,07691
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité