Potassium hydrogénocarbonate ≥99.95% (sur base traces de métaux) (99.7-100.5% dry basis)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Potassium bicarbonate
431583-250G 431583-50G
431583-250GEA 471 EUR InStock
431583-250G 431583-50G
Potassium hydrogénocarbonate ≥99.95% (sur base traces de métaux) (99.7-100.5% dry basis)
Potassium hydrogénocarbonate
Formule: KHCO₃
MW: 100,12 g/mol
Point de fusion: 100…120 °C (dec.)
Densité: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (excluding dried substances) 99.7 - 100.5 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 5.0 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.03 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 500.0 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
S-compounds (as SO₄) Max. 0.003 %
Ammonium (NH₄) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité