Hexafluorophosphate de lithium
Danger
Synonyms: Lithium hexafluorophosphate(V)
002847-25G 002847-100G
FLUO002847-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002847-25G FLUO002847-100G
Hexafluorophosphate de lithium
Hexafluorophosphate de lithium
Formule: F₆LiP
MW: 151,91 g/mol
Densité: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011096
Numéro CAS: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
ONU: 3260
ADR: 8,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité