Sodium hexamétaphosphate, en paillettes, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hexamétaphosphate de sodium
301475HEA 250 EUR InStock
301475H
Sodium hexamétaphosphate, en paillettes, GPR RECTAPUR®
Sodium hexamétaphosphate
Formule: Na₆P₆O₁₈
MW: 611,77 g/mol
Point de fusion: 610 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00136045
Numéro CAS: 10124-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (en P₂O₅) 68-72 %
Substances insolubles dans l'eau Max. 0,1 %
pH gamme 6,2 - 7,4
Hg (Mercure) Max. 5 ppm
Pb (Plomb) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité