di-Potassium hydrogénoorthophosphate ≥98.0% (par acidimétrie), en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Management of Change (MOC) category = N
3252-07EA 890.41 EUR InStock
3252-07 3252-05 3252-01 3252-09 3252-R
di-Potassium hydrogénoorthophosphate ≥98.0% (par acidimétrie), en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Potassium hydrogen phosphate
Formule: K₂HPO₄
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=2fa248735fc54d9c7253a066a62570d2de7b7ff3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥98.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
Assay (K₂HPO₄) (by acidimetry) ≥ 98.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.01 %
Loss on Drying at 105°C ≤ 1.0 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.5 - 9.6
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Fluoride (F) ≤ 0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.001 %
Sodium (Na) ≤ 0.05 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤ 5 ppm
Color (APHA), For Information Only
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité