di-Sodium hydrogénophosphate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sodium phosphate dibasique
ROTHT876.3EA 255 EUR InStock
ROTHT876.3 ROTHT876.2 ROTHT876.1
di-Sodium hydrogénophosphate
di-Sodium hydrogénophosphate
Formule: Na₂HPO₄
MW: 141,96 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
Merck Index: 12,08805
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité