Potassium pyroantimonate ≥99.0% pour précipitation du sodium, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
60500-100G 60500-500G
60500-100GEA 61.7 EUR InStock
60500-100G 60500-500G
Potassium pyroantimonate ≥99.0% pour précipitation du sodium, Fluka™
Potassium pyroantimonate
Formule: KSbO₃·3H₂O
Point d'ébullition: Dec. (on heating)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011415
Numéro CAS: 12208-13-8
EINECS: 235-387-7
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (as KSbO₃) Min. 99 %
Loss on ignition (600°C, 2 h) Max. 22 %
Application test complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité