Hexafluorosilicate de potassium ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium fluorosilicate
44495.09 44495.18 44495.30
44495.09EA 75.7 EUR InStock
44495.09 44495.18 44495.30
Hexafluorosilicate de potassium ≥99.999% (base métaux)
Hexafluorosilicate de potassium
Purity: 99.999% CAS No.: 16871-90-2 Molecular Formula: F6K2Si Formula Weight: 220.28 Physical Form: Crystalline Density: 2.27 Appearance: White pH: 3.4 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7638 UN No.: 2655 MDL No.: MFCD00040666
Formule: F₆K₂Si
MW: 220,27 g/mol
Point de fusion: Dec.
Densité: 2.27
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040666
Numéro CAS: 16871-90-2
EINECS: 240-896-2
ONU: 2655
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7638
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité