Hexafluorosilicate de potassium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
89023.A7EA 432 EUR InStock
89023.A7 89023.A1
Hexafluorosilicate de potassium ≥98%
Hexafluorosilicate de potassium
Formule: F₆K₂Si
MW: 220,27 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 2,27
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040666
Numéro CAS: 16871-90-2
ONU: 2655
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7638
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité