Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexafluorosilicate de potassium, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

60322-1KGEA 67 EUR InStock
60322-1KG
Hexafluorosilicate de potassium, Supelco®
Hexafluorosilicate de potassium


Formule: F₆K₂Si
MW: 220,27 g/mol
Densité: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040666
Numéro CAS: 16871-90-2
ONU: 2655
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07803
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité