Titanate de dipotasio
Fournisseur: Thermo Scientific
B20263.22 B20263.36
B20263.22EA 51.6 EUR InStock
B20263.22 B20263.36
Titanate de dipotasio
Titanate de dipotasio
CAS No.: 12030-97-6 Molecular Formula: K2O + TiO2 Odour: Odourless Melting Point: 1615° MDL No.: MFCD00058803
Formule: K₂O₃Ti
MW: 174,07 g/mol
Point de fusion: 1615 °C
Densité: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058803
Numéro CAS: 12030-97-6
EINECS: 234-748-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité