Trioxyde de césium et de vanadium ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39213.14EA 332 EUR InStock
39213.14
Trioxyde de césium et de vanadium ≥99.9% (base métaux)
Trioxyde de césium et de vanadium
Formule: CsO₃V
MW: 231,85 g/mol
Point de fusion: 640 °C
Densité: 4,27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049812
Numéro CAS: 14644-55-4
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité