Potassium carbonate - sodium carbonate pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Potassium-sodium carbonate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.06683.2500EA 372 EUR InStock
1.06683.2500 1.06683.9999 1.06683.0500
Potassium carbonate - sodium carbonate pour analyses, Supelco®
Potassium carbonate - sodium carbonate
Formule: CKNaO₃
MW: 122,1 g/mol
Densité: 2,47 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00053407
Numéro CAS: 10424-09-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Bulk Density 1750 kg/m3
Density 2.47 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité