Calcium chlorure ≥89%, en pastilles, purifié, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Chlorure de calcium
1313-07EA 700.68 EUR InStock
1313-07 1313-01 1313-05
Calcium chlorure ≥89%, en pastilles, purifié, J.T.Baker®
Calcium chlorure
Pellets. Desiccant, 4 to 8 mesh.
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 772 °C
Densité: 2,15 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
Merck Index: 13,01660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CaCl₂) ≥89 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité