Calcium hypochlorite, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42548.18 42548.30
42548.18EA 37.7 EUR InStock
42548.18 42548.30
Calcium hypochlorite, tech.
Calcium hypochlorite
CAS No.: 7778-54-3 Molecular Formula: CaCl2O2 Formula Weight: 142.98 Physical Form: Granular Density: 2.350 Appearance: White to pale brown Odour: Like chlorine pH: 11,5 Melting Point: 100° Merck Reference: 14,1674 UN No.: 1748 MDL No.: MFCD00010900
DeOdourant, oxidizing agent, bleaching agent
Formule: CaCl₂O₂
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.350
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010900
Numéro CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
ONU: 1748
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,1674
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité